4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR110693-1G OR110693-5G
APOSOR110693-1GEA 60.9 EUR
APOSOR110693-1G APOSOR110693-5G
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₆Cl₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084993
Núm. CAS: 54949-15-4