5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110699-1G OR110699-5G
APOSOR110699-1GEA 186 EUR
APOSOR110699-1G APOSOR110699-5G
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₁₆N₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036052
Núm. CAS: 72269-92-2