2'-Hidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
OR11070-1KG
OR11070-500G
APOSOR11070-1KGEA
142
EUR
APOSOR11070-1KG
APOSOR11070-500G
2'-Hidroxiacetofenona 98%
2'-Hidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C/10mmHg Pto. de fusión: 44350 °C Densidad: 1,131 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002219 Núm. CAS: 118-93-4 EINECS: 204-288-0 |