4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110706-1G OR110706-250MG OR110706-5G
APOSOR110706-1GEA 232 EUR
APOSOR110706-1G APOSOR110706-250MG APOSOR110706-5G
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Formula: C₉H₁₃ClN₄
MW: 212,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664698
Núm. CAS: 104637-64-1