Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110709-1G OR110709-5G
APOSOR110709-1GEA 77 EUR
APOSOR110709-1G APOSOR110709-5G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176746
Núm. CAS: 158001-04-8