Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110710-1G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 46.4 EUR
APOSOR110710-1G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827886
Núm. CAS: 1215504-30-5