2-Metil-1,3-benzoxazol-6-amina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbenzo[d]oxazol-6-amine
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 55.1 EUR
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Metil-1,3-benzoxazol-6-amina
2-Metil-1,3-benzoxazol-6-amina
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791181
Núm. CAS: 5676-60-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III