4-Nitroindazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110725-100G OR110725-5G OR110725-25G
APOSOR110725-100GEA 157 EUR
APOSOR110725-100G APOSOR110725-5G APOSOR110725-25G
4-Nitroindazol
4-Nitroindazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 199…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022784
Núm. CAS: 2942-40-7