6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Nitro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR110726-1G OR110726-25G
APOSOR110726-1GEA 30.6 EUR
APOSOR110726-1G APOSOR110726-25G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425744
Núm. CAS: 81721-87-1