6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110727-1G OR110727-5G
APOSOR110727-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110727-1G APOSOR110727-5G
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 266…268 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425742
Núm. CAS: 89976-75-0