5-Aminobenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110728-1G OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110728-1G APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00465258
Núm. CAS: 934-22-5