7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110745-1G OR110745-5G OR110745-25G
APOSOR110745-1GEA 26.1 EUR
APOSOR110745-1G APOSOR110745-5G APOSOR110745-25G
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090355
Núm. CAS: 81721-86-0