3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110746-1G OR110746-5G OR110746-250MG
APOSOR110746-1GEA 190 EUR
APOSOR110746-1G APOSOR110746-5G APOSOR110746-250MG
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrClN₂O₂
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064717
Núm. CAS: 923225-00-7