Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110756-1G OR110756-250MG
APOSOR110756-1GEA 157 EUR
APOSOR110756-1G APOSOR110756-250MG
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₄
Pto. de fusión: 247…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774184
Núm. CAS: 142166-00-5