Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110757-1G OR110757-5G
APOSOR110757-1GEA 66.7 EUR
APOSOR110757-1G APOSOR110757-5G
Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100233
Núm. CAS: 179950-69-7