3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
OR110758-1G OR110758-250MG
APOSOR110758-1GEA 168 EUR
APOSOR110758-1G APOSOR110758-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774185
Núm. CAS: 214848-62-1