4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110759-1G OR110759-250MG
APOSOR110759-1GEA 319 EUR
APOSOR110759-1G APOSOR110759-250MG
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553038
Núm. CAS: 674304-28-0