5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 212 EUR
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Pto. de fusión: 185…188 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051846
Núm. CAS: 493-72-1