2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110800-1G
OR110800-250MG
APOSOR110800-1GEA
313
EUR
APOSOR110800-1G
APOSOR110800-250MG
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Formula:
C₉H₇ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06739270 Núm. CAS: 59128-13-1 |