Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 60.9 EUR
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371611
Núm. CAS: 885279-45-8