3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110828-1G OR110828-250MG
APOSOR110828-1GEA 625 EUR
APOSOR110828-1G APOSOR110828-250MG
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781601
Núm. CAS: 885521-96-0