2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110829-1G OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA 0 EUR
APOSOR110829-1G APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formula: C₈H₅ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01596292
Núm. CAS: 119198-10-6