Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110834-1G OR110834-5G
APOSOR110834-1GEA 0 EUR
APOSOR110834-1G APOSOR110834-5G
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₀BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056637
Núm. CAS: 886361-85-9