1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110848-100MG OR110848-1G OR110848-500MG
APOSOR110848-100MGEA 97.3 EUR
APOSOR110848-100MG APOSOR110848-1G APOSOR110848-500MG
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, grado técnico
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 95…97 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07780137
Núm. CAS: 38608-07-0