1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11085-100G OR11085-25G OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA 128 EUR
APOSOR11085-100G APOSOR11085-25G APOSOR11085-5G
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno 98%
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrClI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672944
Núm. CAS: 31928-44-6