2-Cloro-5-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 26.1 EUR
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Cloro-5-nitroanísol
2-Cloro-5-nitroanísol
Formula: C₇H₆ClNO₃
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079739
Núm. CAS: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9