6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-ylamine
OR110862-1G
APOSOR110862-1GEA 248 EUR
APOSOR110862-1G
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Formula: C₆H₈N₂OS
MW: 156,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690160
Núm. CAS: 259810-12-3