4-Cloro-m-anísidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cloro-3-anísidina, 4-Cloro-3-metoxianilina
OR11087-25G OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA 58 EUR
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G
4-Cloro-m-anísidina
4-Cloro-m-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672967
Núm. CAS: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1 III