3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110873-1G
OR110873-5G
APOSOR110873-1GEA
69.6
EUR
APOSOR110873-1G
APOSOR110873-5G
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00664642 Núm. CAS: 101004-93-7 |