3-Bromo-o-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 116 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xileno 99%
3-Bromo-o-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 212…214 °C
Densidad: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000069
Núm. CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2