2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110883-1G
APOSOR110883-1GEA 58 EUR
APOSOR110883-1G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 202…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664643
Núm. CAS: 67266-14-2