3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110885-1G OR110885-5G
APOSOR110885-1GEA 116 EUR
APOSOR110885-1G APOSOR110885-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03131298
Núm. CAS: 83747-30-2