3-Bromobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromobenzonitrile
OR11089-100G OR11089-25G
APOSOR11089-100GEA 40.6 EUR
APOSOR11089-100G APOSOR11089-25G
3-Bromobenzonitrilo 98%
3-Bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN
Pto. Ebullición: 224…226 °C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Densidad: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001796
Núm. CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III