Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110898-1G OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA 232 EUR
APOSOR110898-1G APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143238
Núm. CAS: 59857-87-3