3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 215 EUR
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017544
Núm. CAS: 67973-32-4