6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110902-1G OR110902-5G
APOSOR110902-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110902-1G APOSOR110902-5G
6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄ClIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758078
Núm. CAS: 1033463-28-3