8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110909-1G OR110909-5G
APOSOR110909-1GEA 0 EUR
APOSOR110909-1G APOSOR110909-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663805
Núm. CAS: 874-10-2