2-Acetil-5-bromobenzofurano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromobenzofuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
OR110915-1G OR110915-5G
APOSOR110915-1GEA 50.9 EUR
APOSOR110915-1G APOSOR110915-5G
2-Acetil-5-bromobenzofurano
2-Acetil-5-bromobenzofurano
Formula: C₁₀H₇BrO₂
MW: 239,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276737
Núm. CAS: 38220-75-6