1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA 186 EUR
APOSOR110942-1G APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657507
Núm. CAS: 54255-50-4