Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-(4-iodophenyl)acetate
OR110943-1G OR110943-25G OR110943-5G
APOSOR110943-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110943-1G APOSOR110943-25G APOSOR110943-5G
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779004
Núm. CAS: 15250-46-1