1H-Indole-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110958-1G OR110958-250MG OR110958-5G
APOSOR110958-1GEA 115 EUR
APOSOR110958-1G APOSOR110958-250MG APOSOR110958-5G
1H-Indole-2-carboxamide
1H-Indole-2-carboxamide
Formula: C₉H₈N₂O
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231036
Núm. CAS: 1670-84-4