2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110960-1G OR110960-250MG
APOSOR110960-1GEA 178 EUR
APOSOR110960-1G APOSOR110960-250MG
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₇H₅BrN₄
MW: 225,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834926
Núm. CAS: 857641-46-4