Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110968-1G OR110968-5G OR110968-250MG
APOSOR110968-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110968-1G APOSOR110968-5G APOSOR110968-250MG
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021508
Núm. CAS: 900019-38-7