5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxythiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR110973-1G OR110973-250MG
APOSOR110973-1GEA 203 EUR
APOSOR110973-1G APOSOR110973-250MG
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₇N₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100555
Núm. CAS: 13797-77-8