N-Methylfufurylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methylfurfurylamine
OR110977-1G OR110977-5G
APOSOR110977-1GEA 79.9 EUR
APOSOR110977-1G APOSOR110977-5G
N-Methylfufurylamine
N-Methylfufurylamine
Formula: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020961
Núm. CAS: 4753-75-7