4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110998-1G OR110998-5G
APOSOR110998-1GEA 0 EUR
APOSOR110998-1G APOSOR110998-5G
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00448629
Núm. CAS: 6425-46-3