4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111012-10G OR111012-1G OR111012-5G
APOSOR111012-10GEA 458 EUR
APOSOR111012-10G APOSOR111012-1G APOSOR111012-5G
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01765038
Núm. CAS: 127406-79-5