1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11102-5G
APOSOR11102-5GEA 130 EUR
APOSOR11102-5G
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
MW: 281,14 g/mol
Pto. de fusión: 302…305 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018541
Núm. CAS: 1219-99-4