3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 45.1 EUR
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02710285
Núm. CAS: 28737-33-9