6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
OR111040-5G
APOSOR111040-5GEA 0 EUR
APOSOR111040-5G
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01744501
Núm. CAS: 5791-00-4